Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Cy™3-labeled Negative Control No. 1 siRNA
Silencer™ Cy™3-markierte Negativkontroll-siRNA Nr. 1
Marke: Invitrogen™ AM4621
424.78 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen™ Eine fluoreszierend markierte negative Kontroll-siRNA zur einfachen Überwachung der siRNA-Aufnahme durch Fluoreszenzmikroskopie. Das 5-nmol-Aliquot wird gereinigt, gebunden und gebrauchsfertig in einem stabilen, getrockneten Format geliefert.Visualisierung der siRNA-Aufnahme mit markierten siRNAs
Fluoreszenzmarkierte siRNAs ermöglichen die direkte Beobachtung der siRNA-Zellaufnahme, -verteilung und -lokalisierung. Fluoreszierend markierte siRNAs werden häufig zur Überwachung der Transfektionseffizienz während der Optimierung von Transfektionsbedingungen verwendet. Im Allgemeinen werden siRNAs in nur 4 Stunden schnell von Zellen aufgenommen und in Zellen verteilt. Die Fluoreszenzmarkierung von siRNAs ermöglicht eine schnelle Überwachung der siRNA-Abgabe durch Fluoreszenzmikroskopie, im Gegensatz zu nicht markierten siRNAs, deren Abgabe durch einen Ziel-Gen-Knockdown überwacht werden muss. Die Sequenz der Silencer™ Cy™3-markierten Negativkontroll-siRNA Nr. 1 ist identisch mit der der Invitrogen Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr 1 (SKU-Nr. AM4611), jedoch weist das 5'-Ende des Sinn-Strangs das Fluorescein-Derivat Cy™3 (Anregungsmaxima = 547 nm, Emissionsmaxima = 563 nm) auf, wodurch es bei Anregung durch die entsprechende Wellenlänge des Lichts stark fluoreszierend wird. Silencer™ Cy™3-markierte Negativkontroll-siRNA Nr. 1 ist geeignet für die Überwachung der siRNA-Aufnahme durch chemische Transfektion oder Elektroporation. Bei Verwendung von Elektroporation ist die Cy™3-Markierung der FAM™ Markierung vorzuziehen, da sie ein helleres Fluoreszenzsignal aufweist, das über einen größeren pH-Bereich sichtbar ist. Elektroporation erzeugt ein diffuseres siRNA-Verteilungsmuster, was zu einem weniger intensiven Fluoreszenzsignal führt als bei der chemischen Transfektion.
Zubehör:
Silencer™ FAM™ markierte Negativkontroll-siRNA Nr. 1 (SKU-Nr. AM4620) ist ebenfalls erhältlich. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
siRNA | |
Cy3 | |
siRNA | |
5 nmol |
Negativkontrolle | |
Transfektion, RNAi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.