Learn More
BRAND™ Zubehör für Makro-Pipettencontroller
Auch nach jahrelangem Einsatz noch dauerhaft einsatzfähig. Das bestellbare BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipettencontrollerzubehör umfasst Saugbälge, Ventilsysteme, nicht-sterile 3 μ Membranfilter sowie Silikonadapter.
Marke: BRAND™ 26225
22.66 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kann über viele Jahre hinweg verwendet werden. Das bestellbare BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipettenreglerzubehör umfasst Saugbälger, Ventilsystem, nicht sterile 3 μ-Membranfilter und Silikonadapter.
Zubehör und Ersatzteile für den BRAND™ macro™ Pipettierhelfer sind unter anderem
- Saugbalg: Durch nur einmaliges Drücken des Saugbalgs werden bis zu 50 ml aufgezogen. Zum Befüllen einer 100 ml-Pipette den Balg einfach noch einmal drücken, Der Balg kann, falls dies nach jahrelangem Gebrauch erforderlich sein sollte, ausgewechselt werden.
- Einzigartiges Ventilsystem: Breite Luftkanäle ermöglichen ein schnelles Befüllen großer Pipetten. Empfindliche Ventile gewährleisten eine genaue Kontrolle bei Pipetten mit kleinen Volumen. Das austauschbare Ventilsystem ist so konzipiert, dass die Geschwindigkeit der Flüssigkeitsabgabe eine genaues Pipettieren erlaubt.
- Nicht sterile 3 μm-Membranfilter: Erhältlich in Packungen zu jeweils 10 Stück.
- Silikonadapter: Abnehmbar und autoklavierbar, passt auf 0.1 bis 200 ml-Pipetten. Der hydrophobe Filter verhindert ein Eindringen von Flüssigkeit in das System.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen, Silikon | |
Unsteril | |
0,1 bis 200 ml |
Dunkelblau | |
Macro Pipettierhilfe | |
1 | |
Absaugbälger |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
14Stunden
13Minuten
2Sekunden
51Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
13Minuten
2Sekunden
51