Learn More
BRAND™ Zubehör für Makro-Pipettencontroller
Auch nach jahrelangem Einsatz noch dauerhaft einsatzfähig. Das bestellbare BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipettencontrollerzubehör umfasst Saugbälge, Ventilsysteme, nicht-sterile 3 μ Membranfilter sowie Silikonadapter.
5.85 CHF - 71.55 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Sterilität | Unsteril |
Volumen (metrisch) | 0,1 bis 200 ml |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10740821
|
BRAND™
26056 |
Membranfilter |
71.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15623947
|
BRAND™
26220 |
Adaptergehäuse |
5.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10300601
|
BRAND™
26128 |
Ventilsystem |
38.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15543300
|
BRAND™
26225 |
Absaugbälger |
23.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Kann über viele Jahre hinweg verwendet werden. Das bestellbare BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipettenreglerzubehör umfasst Saugbälger, Ventilsystem, nicht sterile 3 μ-Membranfilter und Silikonadapter.
Zubehör und Ersatzteile für den BRAND™ macro™ Pipettierhelfer sind unter anderem
- Saugbalg: Durch nur einmaliges Drücken des Saugbalgs werden bis zu 50 ml aufgezogen. Zum Befüllen einer 100 ml-Pipette den Balg einfach noch einmal drücken, Der Balg kann, falls dies nach jahrelangem Gebrauch erforderlich sein sollte, ausgewechselt werden.
- Einzigartiges Ventilsystem: Breite Luftkanäle ermöglichen ein schnelles Befüllen großer Pipetten. Empfindliche Ventile gewährleisten eine genaue Kontrolle bei Pipetten mit kleinen Volumen. Das austauschbare Ventilsystem ist so konzipiert, dass die Geschwindigkeit der Flüssigkeitsabgabe eine genaues Pipettieren erlaubt.
- Nicht sterile 3 μm-Membranfilter: Erhältlich in Packungen zu jeweils 10 Stück.
- Silikonadapter: Abnehmbar und autoklavierbar, passt auf 0.1 bis 200 ml-Pipetten. Der hydrophobe Filter verhindert ein Eindringen von Flüssigkeit in das System.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Unsteril | |
0,1 bis 200 ml |