Learn More
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix is an agarose-based, high-binding-capacity Protein A chromatography resin with a rProtein A ligand produced in yeast.
Marke:  Thermo Scientific™ 196366210L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30274933
  • 90300.00 CHF / 10 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Container
Engineered rProtein A
75 ±10 μm
Monoclonal antibody purification
Ships at 2°C to 8°C
>50 g IgG/L
Agarose-based, epoxide-activated
CH2-CH3 interface Fc-region
10 L
Agarose Bead
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix > 10 L, container
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.