Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS17-C IC-Säulen
Bestimmen Sie schnell häufig vorkommende anorganische Anionen in hochreinen Wassermatrices.
Marke: Thermo Scientific™ 66294

Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Dionex IonPac AS17-C Säule lassen sich schnell häufig vorkommende anorganische Anionen in hochreinen Wassermatrices nachweisen. Diese Säule geringer Kapazität wurde für eine schnelle Gradiententrennung anorganischer Anionen in einfachen Probenmatrices optimiert. Sie eignet sich auch ideal zur schnellen Gradiententrennung von Schwefelspezies wie z. B. Sulfit, Sulfat und Thiosulfat. Die IonPac AS17C Säule wird als Ersatz für alle Dionex IonPac AS17 Säulen für Anionenanwendungen empfohlen.
Damit werden Gradiententrennungen so einfach wie isokratische DurchläufeDie Dionex IonPac AS17-C Säule wurde für den Einsatz mit dem Dionex Eluenten-Generator konzipiert. Der Dionex Eluenten-Generator erzeugt automatisch Kaliumhydroxideluenten aus Wasser und macht auf diese Weise Gradiententrennungen so einfach wie isokratische Durchläufe. Mit dem Einsatz des Dionex Eluenten-Generators unter Gradientenbedingungen lassen sich häufig vorkommende anorganische Anionen problemlos in verschiedenen Probenmatrices trennen, unter anderem auch in Reinwasser, Trinkwasser, Abwasser, Prozessströmen und Waschlösungen.
So erzielen Sie ein hervorragendes chromatographisches Leistungsverhalten- Schnelle Gradiententrennung anorganischer Anionen in hochreinen Wassermatrices
- Einfache Suppression von Hydroxid-Eluenten bis auf ein äußerst niedriges Hintergrundsignal mit dem selbstregenerierenden Anionensuppressor Thermo Scientific™ Dionex™ (ASRS™ 300) für Bestimmungen von Spurengehalten (einschließlich Fluorid) auch bei großer Probenschleifeninjektion
- Überlegene Retention und Quantifizierung von Fluorid, Acetat, Propionat und Formiat
- Erfüllt die Leistungsvorschriften gemäß der U.S. EPA Methode 300.0 (A)
- Einsetzbar bei Raumtemperatur oder erhöhten Temperaturen
- Die Selektivität der Säule wurde für eine Betriebstemperatur von 30 °C optimiert, damit reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet sind
- Kompatibel mit Reagent-Free™ Ion Chromatography (RFIC™)-Systemen
- Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln zur Verbesserung der Löslichkeit von Analyten, Modifizierung der Säulenselektivität oder zur effektiven Säulenreinigung
Spezifikation
30 µeq | |
Analysesäule | |
US-EPA-Methode 300.0 (A) | |
Hydroxid | |
Anionenaustausch | |
Gering | |
4000 psi (275 bar) | |
10,5 µm | |
Standardbohrung | |
Each 1 | |
75 nm | |
Responsibly packaged |
PEEK | |
55 % DVB | |
30 µeq | |
1,0 bis 3,0 ml/min | |
ICS-2000, ICS-3000 IC-System | |
Quaternäre Alkanol-Ammonium-Ionen | |
pH 0 bis 14, 0 bis 100 % HPLC-Lösungsmittel | |
IonPac AS17-C | |
Ethylvinylbenzol/Divinylbenzol | |
250 mm | |
4 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.