Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen
Mit einer Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26090-2110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10447524
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen verfügen über eine Mischung aus Cyano- und Phenylgruppen für erhöhte Polarität und über eine andere Elutionsreihenfolge im Vergleich zu weniger polaren Säulen.
  • Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl, 86 % Dimethyl-Polysiloxan)
  • Bewährte Säule mit langfristiger Reproduzierbarkeit, säulenübergreifender Konsistenz und geringem Säulenbluten
  • Optimal zur bestätigenden Analyse
  • Entsprechend USP G46-Phase
Restek Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
  • Alkohole
  • Pestizide
  • Sauerstoffverbindungen
  • PCB-Kongener
  • Aroclor-Gemische
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260/280 °C.
0.25 mm
G46
0,5 μm
Mittelpolar
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
GC/MS, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes
15m
0.5umthickness ; 0,25 mm ID ; 15m Länge
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC-Säulen > 0,5 μm Schichtdicke; 0,25 mm ID; 15 m Länge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.