Learn More
Sartorius™ Feuchtebestimmer MA100Q,Wägebereich 100gr, Messgenauigkeit 0,1mg
Marke: Sartorius™ MA100Q-000230V1
10739.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gemeinsame Grundfunktionen: Klartext geführtes, alphanumerisches Benutzermenü.Drei unterschiedliche Infrarot-Heizquellen stehen zur Verfügung: ein Halogenstrahler für Standardanwendungen, ein keramischer Flächenstrahler für die schonende Erwärmung und ein CQR-Quarzglasstrahler, der die schnelle Trocknung eines Halogen- mit der schonenden und homogenen Erwärmung eines Keramikstrahlers kombiniert. Auf Tastendruck motorisch bewegte Heizeinheit. Temperaturregelung in 1°C Schritten von 30 bis 230°C. Die Endabschaltung der Messung erfolgt wahlweise bei Gewichtskonstanz der Probe, Erreichen eines anwenderdefinierten Gewichtsverlustes/Zeit (Halbautomatik) oder Ablauf einer vorgewählten Messzeit (0,1 bis 999 min). asap (automatische Suche/automatische Programmierung) unterstützt den Anwender bei der Ermittlung eines halbautomatischen Abschaltkriteriums. Optional im Gehäuse integrierbarer Messwertdrucker für GLP-konforme Protokollierung aller Mess-, Kalibrier- und Justierdaten. Messwertdarstellung als Feuchte/ Trockenmasse / ATRO in%, g Rückstand, g/kg,mg Verlust. Serielle RS 232 Schnittstelle (RS 485 optional). Alphanumerischer Sicherungscode für das Setup-Menü. Kurzanleitung fest am Gerät angebracht.
MA100 - der Hochgenaue
100 g Wägebereich, 0,1mg Wägewertauflösung, 0,001% Messwertdarstellung, R% ab 1 / 5 g Einwaage ±0,1 / ±0,02%
30 speicherbare Trocknungsprogramme
Statistik aus bis zu 9999 Messwerten/Trocknungsprogrammen
Eingebaute Kalibriergewichtsschaltung
Repro Test zur Bestimmung der Reproduzierbarkeit des Wägesystems
B/T/H 350/453/156mm
Typ: MA100Q mit CQR Quarzglasstrahler
Spezifikation
Digital | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Feuchtebestimmer MA100Q,Wägebereich 100gr, Messgenauigkeit 0,1mg > Abmessungen:156 x 350 x 453 mm (H x B x T)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur