Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, MH Serie
Outfit your lab with an industry classic. Branson Ultrasonic Tabletop Cleaners offer rock-solid construction plus a hi-tech design and will provide you with years of reliable use.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-537R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13483619
  • 2285.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Statten Sie Ihr Labor mit einem Branchenklassiker aus.Die Branson Ultraschallreiniger zur Tischaufstellung sind robust konstruiert und garantieren über viele Jahre einen zuverlässigen Betrieb.
Die Reinigungsmittel der Serie Bransonic MH sind bekannt für ihre hohe Präzision und Zuverlässigkeit.
  • Die Ablenkfrequenz eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kavitation im gesamten Tank
  • Robuste 40 kHz-Transducer für den industriellen Einsatz
  • Die Steuerung befindet sich über und hinter hinter dem Reinigungstank in einer leicht zugänglichen Kontrollturmpanele und ist über dem Tank angebracht, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden
  • Konstante Aktivitäts-/Leistungsverfolgung: Automatische Aufrechterhaltung der Ultraschallleistung durch Anpassung an Änderungen
  • bei Flüssigkeitsstand und Temperatur, die durch eine geringe/schwere Last verursacht werden
  • Die praktischen integrierten Abflüsse sind bei Modellen mit 0,5 und 0,75 gal. erhältlich
  • Tankabflüsse mit Ventilen sind bei Modellen ab 1,5 Gallonen eingebaut
  • Kunststoffgehäuse, chemikalienbeständig
  • Tankdeckel enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Keine – Steuerrad
60 min
230/240 V
9,5 l
Tankdeckel und Abfluss
14 lb.
2 Jahre
Kunststoff
40 kHz
2,5 gal.
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.)
M5800H-E
6,4 kg
CEE 7/7 (Kontinentaleuropa)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, MH Serie > M5800H-E; 230/240 V; Fassungsvermögen: 9,5 l; 39,7 lang x 40,1 breit x 37,8 cm tief