Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Automatische Büretten mit Zwischensperrhahn
Automatische Bürette mit Pelletmuster enthält seitlichen PTFE-Schlüssel mit Nadelventil-Sperrhahn. Graduierungen liegen innerhalb der durch DIN und ISO definierten Fehlergrenzen und verfügen über eine DE-M-Markierung.
Marke: BRAND™ 22763
386.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 385
- Klasse AS
- DE-M-Markierung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Enthält Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (Zwischen-Absperrhahn mit PTFE-Küken).
- Automatische Nullstellung.
- Zwischen-Absperrhahn 4 NS/19 zum Umpumpen von Restflüssigkeit.
- Gesamthöhe ca. 1 m mit 2000 ml-Flasche aus Kalknatronglas (separat erhältlich)
- Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Spezifikation
50 ml | |
Borosilikatglas | |
Schellbachstreifen | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
Flasche, Nadelventil-Sperrhahn und PTFE-Spindel | |
0.1 ml | |
PTFE Key | |
Automatische Bürette | |
DIN EN ISO 385, USP |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Automatische Büretten mit Zwischensperrhahn > Kapazität: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur