Learn More
Alla France™ M50-Hydrometer
Alla France™ M50 Hydrometer ist für die Messung der relativen Dichte einer Flüssigkeit ausgelegt.
49.70 CHF - 58.05 CHF
Spezifikation
Typ | Hydrometer |
---|---|
Genauigkeit | ±0,001 |
Schritten | 0,001 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 |
Länge (metrisch) | 270 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11743433
|
Alla France™
3500MC075/20/B-qp |
0.75 Bis 0.8 g/ml |
49.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11753433
|
Alla France™
3500MC080/20/B-qp |
0.8 Bis 0.85 g/ml |
51.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11723443
|
Alla France™
3500MC105/20/M-qp |
1.05 Bis 1.10 g/ml |
58.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kalibriertemperatur 20 °C
- Allgemeine Anwendungen
Spezifikation
Hydrometer | |
0,001 g/mL | |
270 mm |
±0,001 | |
ISO 649-NF B 35511-BS 718-DIN 12791 |