Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallreiniger, M Serie
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-536R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13463619
  • 1785.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
  • Die Ablenkfrequenz eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kaviation im Tank zur Vermeidung toter Bereiche im Sinne einer langen Betriebsdauer
  • Mit 60-minütiger, mechanischer Zeitschaltuhr oder kontinuierlichem Betrieb
  • 40Industrielle Messumformer mit kHz
  • Die Steuerung befindet sich über und hinter einer leicht zugänglichen Kontrollturmpanele, die über dem Tank angebracht ist, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden
  • Körper aus Kunststoff
  • Chemikalienbeständig
  • Ausführungen mit 1.5 gal. und darüber
  • Tankdeckel mit Ventilen
Spezifikation
Spezifikation
Keine – Steuerrad
60 min
230/240 V
9.5 L
Tankdeckel
14 lbs.
2 Jahre
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank
40 kHz
2,5 gal.
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.)
M5800-E
6.4 kg
CEE 7/7 (Kontinentaleuropa)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallreiniger, M Serie > M5800-E; 230/240V; Capacity: 9.5L; 39.7L x 40.1W x 37.8cm D