Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallreiniger, M Serie
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-236R
800.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13493609
  • 1075.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Bransonic MH Serie Ultraschallreiniger sind eine nützliche Ergänzung für Ihr Labor. Die Geräte zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion sowie hervorragende Funktionalität für zahlreiche Anwendungen aus: von der Zelltrennung über die Probenvorbereitung bis hin zur Entgasung von Flüssigkeiten.
  • Die Ablenkfrequenz eliminiert stehende Wellen und erzeugt eine konsistente Kaviation im Tank zur Vermeidung toter Bereiche im Sinne einer langen Betriebsdauer
  • Mit 60-minütiger, mechanischer Zeitschaltuhr oder kontinuierlichem Betrieb
  • 40Industrielle Messumformer mit kHz
  • Die Steuerung befindet sich über und hinter einer leicht zugänglichen Kontrollturmpanele, die über dem Tank angebracht ist, um Schäden durch Reinigungslösungen zu vermeiden
  • Körper aus Kunststoff
  • Chemikalienbeständig
  • Ausführungen mit 1.5 gal. und darüber
  • Tankdeckel mit Ventilen
Spezifikation
Spezifikation
Keine – Steuerrad
60 min
230/240 V
2.8 L
Tankdeckel, mechanische Zeitschaltuhr
9 lbs.
2 Jahre
Kunststoffgehäuse, Edelstahltank
40 kHz
0,75 gal.
23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.)
M2800-E
4.1 kg
CEE 7/7 (Kontinentaleuropa)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallreiniger, M Serie > M2800-E; 230/240V; Capacity: 2.8L; 33.7L x 30.4W x 30.2cm D