Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke:  Fisherbrand™ 4006/1TCBSP
Artikelnummer. 11715416
  • 90.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gaseinlassventil beim Zünden der Flamme für 3 – 5 Sekunden geöffnet halten
  • Verchromter Stahlbrenner, Sockel aus Gusseisen
  • Öffnungsweite von 13 mm
  • Gesamthöhe 165 mm
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsbunsenbrenner
Eisen, Stahl
13 mm
NF G 1/2 Schraubverbindung
Butan, Propan, Flüssiggas
Verbraucht 144 l/h
165 mm
Je 1
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit NF-Schraubanschluss G 1/2 > Höhe: 144 mm