Learn More
3M™ überziehschuh, Universalgröße, mit Antirutsch - Sohle, VE=100 Paar
Marke: 3M™ 7000088638
321.21 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
CE-Kategorie 1 | |
Laminat | |
Überstiefel |
Weiß | |
Universal |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen