Learn More
Buerkle™ Senkseil
Bürkle™ Lowering Cable für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien.
16.50 CHF - 646.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Absenkkabel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Material Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11882663
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0410
Kupfer 10 m 4,5 mm
146.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11892663
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0425
Kupfer 25 m 4,5 mm
321.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11802673
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0450
Kupfer 50 m 4,5 mm
626.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10066361
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0205
Polypropylen 50 m 2 mm
72.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10157871
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0202
Polypropylen 25 m 2 mm
37.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10279771
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0201
Polypropylen 10 m 2 mm
16.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10107781
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0301
Edelstahl (V2A) 10 m 1,25 mm
42.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10498421
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0302
Edelstahl (V2A) 25 m 1,25 mm
88.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10084800
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0110
Edelstahl (V2A) 10 m 2 mm
61.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10779972
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0125
Edelstahl (V2A) 25 m 2 mm
148.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10408431
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0305
Edelstahl (V2A) 50 m 1,25 mm
163.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10381132
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0150
Edelstahl (V2A) 50 m 2 mm
285.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17270574
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0525
25 m
367.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10579902
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0510
Edelstahl 10 m 2,3 mm
155.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17280574
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5309-0550
100 m
646.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
  • Zuglast: max. bis zu 10 kg
Spezifikation
Spezifikation
Absenkkabel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Senkseil