Learn More
Buerkle™ Senkseil
Bürkle™ Lowering Cable für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien.
Marke: Buerkle™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
- Zuglast: max. bis zu 10 kg
Spezifikation
Absenkkabel | |
PTFE-beschichtet | |
2 mm |
Edelstahl (V2A) | |
Eintauchprobenehmer und Eintauchzylinder, handbetriebene Trommelspulen | |
25 m |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Senkseil > Länge:25 m; Edelstahl V2A/PTFE-beschichtet
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur