Learn More
Buerkle™ Senkseil
Bürkle™ Lowering Cable für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien.
Marke: Buerkle™ 5309-0205
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
- Zuglast: max. bis zu 10 kg
Spezifikation
Absenkkabel | |
Rot | |
2 mm |
Polypropylen | |
Tauchflaschen und Eintauchzylinder, handbetriebene Trommelspulen | |
50 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Senkseil > Länge:50 m; Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur