Learn More
Buerkle™ Senkseil
Bürkle™ Lowering Cable für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien.
Marke:  Buerkle™ 5309-0425
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11892663
  • 321.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
  • Zuglast: max. bis zu 10 kg
Spezifikation
Spezifikation
Absenkkabel
Tauchflaschen und Eintauchzylinder, handbetriebene Trommelspulen
25 m
Kupfer
4,5 mm
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Senkseil > Länge:25m; Kupfer