Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Produktqualifizierungspaket
Das LogPhase 600 Produktqualifizierungspaket ist für die Verwendung mit dem LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät vorgesehen
Marke:  Agilent BioTek 1800547
Artikelnummer. 17132089
  • 1481.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 07-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Hinweis:
Produktqualifizierungspakete umfassen gründliche Verfahren, mit denen ein Anwender die Installationsqualifizierung, die Funktionsqualifizierung und die Leistungsqualifizierung durchführen kann.Regelmäßige Wartungen gehören ebenfalls zum Lieferumfang, um die optimale Leistung der Instrumente zu gewährleisten.Produktqualifizierungspakete enthalten nur Dokumentation und Verfahren.Viele dieser Verfahren erfordern die Verwendung von QC-Testlösungen oder anderem Zubehör, die jedoch nicht in den Produktqualifizierungspaketen enthalten sind.
Spezifikation
LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät; Erfordert Gen5 309 oder höher; Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Wasch- und Lesegeräte
Produktqualifizierungspaket
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Agilent BioTek LogPhase 600 Produktqualifizierungspaket > LogPhase 600 Produktqualifizierungspaket