Learn More
Applied Biosystems™ Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx
Das BigDye™ Terminator Sequenzierungs-Standardkit enthält vier Röhrchen, von denen jedes genug DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basen enthält, die mit BigDye™ Terminator v3.1 hergestellt wurde
Marke:  Applied Biosystems™ 4404310
Artikelnummer. 15918856
  • 588.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx, contains four tubes, each of which contains enough DNA of a known 1200 base pair sequence prepared with BigDye™ Terminator v3.1 to perform one spectral calibration/performance check and/or one control sequencing run on Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
The DNA contained in the preparation has been lyophilized to maximize stability. Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
  • Das BigDye™ Terminator Sequenzierungs-Standardkit enthält vier Röhrchen. Von diesen enthält jedes genug DNA einer bekannten Sequenz mit 1200 Basenpaaren, präpariert mit BigDye™ Terminator v3.1, zur Durchführung einer spektralen Kalibrierung⁄Leistungsprüfung und⁄oder eines Kontroll-Sequenzierungslaufs auf dem Applied Biosystems 3500 Dx Series Genanalysator.
  • Die in der Präparation enthaltene DNA wurde lyophilisiert, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
  • Hinweis:Die Systeme und Verbrauchsmaterialien der Serie 3500 Dx dürfen nur in bestimmten Ländern vertrieben und betrieben werden.Nicht zur Anwendung in den U.S.A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BigDye™ Terminator, BigDye™
3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator
4 Magazine
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Terminator V1.1
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2819969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4404310
Chargennummer2807180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4404310
Chargennummer2844962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4404310
Chargennummer2849410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4404310
Chargennummer2863443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4404310
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Sequencing Standard, BigDye™ Terminator v3.1 Dx > 4 Röhrchen
For In Vitro Diagnostic Use Only