Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin is engineered to address the high selectivity and capacity requirements for large-scale downstream purification of a broad range of naturally occurring and synthetic adeno-associated virus (AAV) serotypes used for gene therapy applications.
Marke:  Thermo Scientific™ A36739
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18486528
  • 1885.00 CHF / 10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>1 x 1013 genome copies/mL of resin
Nasseis
Flüssige Suspension
10 mL
Affinity
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
Harz-
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAAVX-055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog NumberA36739
ChargennummerAAVX-053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog NumberA36739
ChargennummerAAVX-041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2022 Catalog NumberA36739
ChargennummerAAVX-029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2021 Catalog NumberA36739
ChargennummerAAVX-028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2021 Catalog NumberA36739
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin > 10 mL