Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
132.00 CHF - 147.00 CHF
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Art der Immersion | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17823008
|
Brannan™
44/814/0 + 49/101/0 |
-10°C to +330°C | 2 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17873028
|
Brannan™
44/802/9 + 49/101/0 |
-20°C to +110°C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17862988
|
Brannan™
44/824/0 + 49/101/0 |
-1°C to 101°C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17833028
|
Brannan™
44/808/8 + 49/101/0 |
-10°C to +50°C | 0,5 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17883028
|
Brannan™
44/804/8 + 49/101/0 |
-10°C to +260°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17822998
|
Brannan™
44/830/7 + 49/101/0 |
-10°C to +110°C | 1 °C | Total Immersion | 15.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17842998
|
Brannan™
44/819/0 + 49/101/0 |
-10°C to +360°C | 2 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17863018
|
Brannan™
44/820/0 + 49/101/0 |
-1°C to 51°C | 0,1 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17843028
|
Brannan™
44/805/8 + 49/101/0 |
-10°C to +210°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17892988
|
Brannan™
44/825/0 + 49/101/0 |
-1°C to 101°C | 0,2 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17853018
|
Brannan™
44/801/8 + 49/101/0 |
-35 bis +50 °C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17843038
|
Brannan™
44/810/9 + 49/101/0 |
-20°C to +110°C | 0,5 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17823068
|
Brannan™
44/823/0 + 49/101/0 |
-1°C to 51°C | 0,2 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17803088
|
Brannan™
44/815/0 + 49/101/0 |
-10°C to +300°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17853108
![]() |
Brannan™
44/802/8 + 49/101/0 |
-20°C to +110°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17893118
|
Brannan™
44/812/8 + 49/101/0 |
-10°C to +210°C | 1 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17813088
|
Brannan™
44/803/8 + 49/101/0 |
-20°C to +150°C | 1 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
138.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17873108
|
Brannan™
44/810/8 + 49/101/0 |
-20°C to +110°C | 1 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17893108
|
Brannan™
44/822/0 + 49/101/0 |
-1°C to 51°C | 0,2 °C | Teilweises Eintauchen | 40.5 cm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17853088
|
Brannan™
44/811/8 + 49/101/0 |
-20°C to +150°C | 1 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17833108
|
Brannan™
44/800/8 + 49/101/0 |
-10°C to +50°C | 0,5 °C | Teilweises Eintauchen | 30.5 cm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17863068
|
Brannan™
44/821/0 + 49/101/0 |
-1°C to 51°C | 0,1 °C | Total Immersion | 40.5 cm |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17833078
|
Brannan™
44/850/7 + 49/101/0 |
-10°C to +50°C | 1 °C | Total Immersion | 15.5 cm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17823078
|
Brannan™
44/809/8 + 49/101/0 |
-35 bis +50 °C | 0,5 °C | Total Immersion | 30.5 cm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifications
Glass | |
1.2 cm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration