Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke: Brannan™ 44/812/8 + 49/101/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
0°C, 50°C, 90°C | |
Total Immersion | |
Glass | |
410 °F | |
14 °F | |
14°F to 410°F | |
± 2.0°C at 90°C | |
1.2 cm |
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
40.5 cm | |
Blauer Alkohol | |
+210°C | |
-10 °C | |
-10°C to +210°C | |
1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -10°C to +210°C, Subdivisions: 1.0°C, Total Immersion, Length: 40.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur