Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke: Brannan™ 44/823/0 + 49/101/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
0°C, 20°C, 35°C | |
Total Immersion | |
Glass | |
124°F | |
30°F | |
30°F to 124°F | |
± 0.5°C at 35°C | |
1.2 cm |
UK Traceable to National Standards ISO 9001 | |
40.5 cm | |
Blauer Alkohol | |
+51°C | |
-1 °C | |
-1°C to 51°C | |
0,2 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration > Temperature Range: -1°C to 51°C, Subdivisions: 0.2°C, Total Immersion, Length: 40.5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur