Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 44/820/0 + 49/101/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17863018
  • 147.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 20°C, 35°C
Teilweises Eintauchen
Glass
124°F
30°F
30°F to 124°F
± 1.0°C at 35°C
76 mm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
40.5 cm
Blauer Alkohol
+51°C
-1 °C
-1°C to 51°C
0,1 °C
1.2 cm