Learn More
Lithium-tert.-Butoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389618
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithium-tert.-Butoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389618
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11389618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044133.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lithium tert-butoxide is a mild base used in organic synthesis. It is involved in the alfa-alkylation reaction of ketones with primary alcohols. It is utilized as a catalyst in the reduction of ketones to the corresponding secondary alcohols. It acts as lithium source utilized in the preparation of LixTiyOz thin films. Further, it is used in conjunction with organometallic reagents/catalysts to modify their reactivity and selectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1907-33-1
Summenformel C4H9LiO
Molekulargewicht (g/mol) 80.055
MDL-Nummer MFCD00050479
InChI-Schlüssel LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23664764
IUPAC-Name Lithium; 2-Methylpropan-2-olat
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tert-butoxide
Schmelzpunkt ∼150°C (decomposition)
Farbe Weiß bis Creme-farben
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel (CH3)3COLi
Menge 2 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3620018
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,hexane,tetrahydrofuran and methyl tert-butyl ether.
Formelmasse 80.06
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW05K048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number044133.04,044133.18,044133.09
ChargennummerW30I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number044133.04,044133.18,044133.09
ChargennummerD19E17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044133.04,044133.18,044133.09
ChargennummerE10S011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044133.04,044133.18,044133.09
ChargennummerN27E029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044133.04,044133.18,044133.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tert-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium tert-butoxide
Name des Produkts
Lithium-tert.-Butoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >