Learn More
Lithiumoxalat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356758
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumoxalat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356758
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11356758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013426.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lithium oxalate is used as lithium battery electrolyte. It is also used as an analytical reagent and reducing reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of other chemicals such as pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-91-3
Summenformel C2Li2O4
Molekulargewicht (g/mol) 101.90
MDL-Nummer MFCD00040596
InChI-Schlüssel YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1tMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68383
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium oxalate
Schmelzpunkt (decomposition)
Dichte 2.12 g/mL
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5537
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dilithium;Oxalat
Formelmasse 101.96
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number013426.30,013426.A1,013426.18
ChargennummerR13I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2022 Catalog Number013426.30,013426.A1,013426.18
ChargennummerI24T016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013426.30,013426.A1,013426.18
ChargennummerS16B015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013426.30,013426.A1,013426.18
ChargennummerI18Y029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013426.30,013426.A1,013426.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium oxalate
Name des Produkts
Lithiumoxalat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >