Learn More
Lithium-Bis(trifluormethansulfonyl)amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10248082
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithium-Bis(trifluormethansulfonyl)amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10248082
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10248082
Marke: Thermo Scientific Acros 381030500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90076-65-6
Summenformel C2F6LiNO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 287.09
MDL-Nummer MFCD00210017
InChI-Schlüssel QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3816071
IUPAC-Name Lithium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanid
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Schmelzpunkt 234°C to 238°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10mg/mL (20°C)
Formelmasse 287.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Hygroskopisches Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number381030100,381030500
ChargennummerA0460767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number381030100,381030500
ChargennummerA0448577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
ChargennummerA0412287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
ChargennummerA0384637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithium-Bis(trifluormethansulfonyl)amin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >