Learn More
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob
For use with desiccators with glass knob
67.55 CHF - 165.12 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deckel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Exsikkator mit Glasknopf |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15564635
|
Fisherbrand™
632415280251 |
320 mm | 125 mm | Typ: 250 mm |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15564625
|
Fisherbrand™
632415280151 |
215 mm | 103 mm | Typ: 150 mm |
97.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15514645
|
Fisherbrand™
632415280301 |
380 mm | 150 mm | Typ: 300 mm |
165.12 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15514635
|
Fisherbrand™
632415280201 |
270 mm | 108 mm | Typ: 200 mm |
86.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15514625
|
Fisherbrand™
632415280101 |
153 mm | 78 mm | Typ: 100 mm |
67.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- For use with desiccators with glass knob
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Deckel | |
Exsikkator mit Glasknopf |