Learn More
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob
For use with desiccators with glass knob
Marke:  Fisherbrand™ 632415280101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15514625
  • 67.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren mit Glasknopf
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Spezifikation
153 mm
Typ: 100 mm
78 mm
Deckel
Exsikkator mit Glasknopf
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob > Typ: 100mm; Durchmesser: 153mm; Höhe: 78mm