Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Epigenetics CRISPR Library
Die Invitrogen™ LentiArray™ Bibliothek für Human-Epigenetik Library zielt auf 396 Gene mit bis zu 4 gRNA pro Genziel (in einem einzigen Well zusammengefasst) für insgesamt 1.548 gRNAs ab.Bibliotheken werden als 100 μl gebrauchsfertige lentivirale Partikel pro Genziel geliefert.
Marke:  Invitrogen™ A42269
Artikelnummer. 17295976
  • 17460.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 Bibliothekssatz, 100 µl/Target.
Bei -68 bis -85 °C lagern.
LentiArray™
1 library
Lentiviral
U6
Trockeneis
Sonderangebote
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ LentiArray™ Human Epigenetics CRISPR Library > Gehäuse U6
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato