Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
Marke:  Invitrogen™ A32063
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15607898
  • 560.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Beschreibung
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Lentivirus mit GFP, human, scrambled, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms.Dieses Konstrukt exprimiert auch emGFP, um einen visuellen Readout der erfolgreichen Transduktion zu liefern, der zur Bestimmung der Multiplicity of Infection (MOI) verwendet werden kann.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Bibliothek, human, chiffriert, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms. Dieses Konstrukt exprimiert auch emGFP, um einen visuellen Readout der erfolgreichen Transduktion zu liefern, der zur Bestimmung der Multiplicity of Infection (MOI) verwendet werden kann.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 100 µl (bei –68 °C bis –85°C lagern)
Rörchen
gRNA
Genom-Editierung
gRNA
100 μL
Lentiviral
Negativkontrolle
Human
LentiArray™
U6
Trockeneis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2353940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA32063_LITL18 PROMO,A32063
Chargennummer2559104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA32063_LITL18 PROMO,A32063
Chargennummer2963932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA32063_LITL18 PROMO,A32063
Chargennummer1880472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberA32063_LITL18 PROMO,A32063
Chargennummer1831090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog NumberA32063_LITL18 PROMO,A32063
Name des Produkts
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP > 100 μl