Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 3 (TAMRA™, NED™, Cy™5 dyes), 96-well, 0.1 mL
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für TAMRA™, NED™ und Cy5™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her.
Marke:  Applied Biosystems™ A26340
Artikelnummer. 15840853
  • 364.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für TAMRA™, NED™ und Cy5™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her. Es ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Farbstoffkalibrierungen in einer Platte, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well, 0.1 mL
Cy™5, NED, TAMRA™
Cy™5, NED™, QuantStudio™, TAMRA™
Real Time PCR (qPCR)
1 Platte
Spektralkalibrierung
Store at –20°C ± 5°C.
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5
Spektrenkalibrierungsplättchen
Trockeneis
96-well, 0.1 mL
qPCR
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26340
Chargennummer2401185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26340
Chargennummer2401186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26340
Chargennummer2402187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26340
Chargennummer2402188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA26340
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 3 (TAMRA™, NED™, Cy™5 dyes), 96-well, 0.1 mL > Spektralkalibrierung