Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
560.00 CHF - 1984.00 CHF
Spezifikation
Liefertyp | Lentiviral |
---|---|
Format | Rörchen |
Regelungsart | Negativkontrolle |
RNAi Type | gRNA |
Spezies | Human |
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15607898
|
Invitrogen™
A32063 |
100 μL |
560.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15920383
|
Invitrogen™
A32831 |
1 ml |
1984.00 CHF
1 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
gRNAs zur Negativkontrolle: sind für Screening-Anwendungen zur Festlegung von Schwellenwerten für die Bestimmung positiver Ergebnisse unerlässlich.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Lentivirus mit GFP, human, scrambled, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms.Dieses Konstrukt exprimiert auch emGFP, um einen visuellen Readout der erfolgreichen Transduktion zu liefern, der zur Bestimmung der Multiplicity of Infection (MOI) verwendet werden kann.
Das Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negativkontroll-Bibliothek, human, chiffriert, enthält eine gRNA-Sequenz ohne Sequenzhomologie für eine bestimmte Region des menschlichen Genoms. Dieses Konstrukt exprimiert auch emGFP, um einen visuellen Readout der erfolgreichen Transduktion zu liefern, der zur Bestimmung der Multiplicity of Infection (MOI) verwendet werden kann.
Spezifikation
Lentiviral | |
Negativkontrolle | |
Human | |
LentiArray™ | |
U6 |
Rörchen | |
gRNA | |
Genom-Editierung | |
gRNA | |
Trockeneis |