Learn More
Bohlender™ Lemo-PTFE-Temperatursonden
Zur Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten.
Marke: Bohlender™ P1762-25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Messbereich von −50 °C bis +250 °C
- Ein Messsensor PT 100 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr
- Durchmesser des Temperaturfühlers: 8 mm, Durchmesser der Spitze: 6 mm, Ringdurchmesser der Hülse: 12 mm
- Mit weißem PFA-beschichtetem Kabel 1.5 m lang und montiertem Lemo-Steckerformat 1, 4-Drahtsystem
- Typische Reaktionszeiten von T 50: 7 bis 12 Sekunden und T 90: 14 bis 16 Sekunden
- Kabel bieten eine flexible Verbindung vom Messgerät zum Medium
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
PT 100 | |
T 50: 7 bis 12 s; T 90: 14 bis 16 s | |
560 mm gesamt, 500 mm einsetzbar |
PTFE | |
Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten | |
-50°bis +250 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ Lemo-PTFE-Temperatursonden > Gesamtlänge: 560 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur