Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte
Halten Sie sich an unsere branchenexklusive, nicht-Charge-konforme Requalifizierungsgarantie, die in jedem Thermo Scientific ULT-Tiefkühl-Validierungsservice für Ultra-Niedrig-Temperatur-Tiefkühlgeräte enthalten ist: Forma 88000-Serie, Herafreeze HFUT, Thermo Scientific TSU, RevCo UXF, Thermo Scientific TSX (vor 2018)
Marke:  Unity Lab Services™ IOQPCKE50133188
Artikelnummer. 15576199
  • 2776.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
IQ
  • Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ Systemkomponenten-Daten Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
- Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturalarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte einschließlich Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte der Modelle: Forma 88000-Serie, Herafreeze HFUT, Thermo Scientific TSU, RevCo UXF, Thermo Scientific TSX (vor 2018)
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, bei offener Tür und Leistungsverlusttest.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Anreise in die wichtigsten Ballungsgebiete. Die Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor der Vor-Ort-Wartung eingeschaltet und auf den Temperatursollwert eingestellt sein
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlgeräte >