Learn More
Fisherbrand™ Kästen für Mikroskop-Objektträger mit nummerierten Schlitzen
In diesen langlebigen Klappkästen lassen sich 25 oder 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Kästen für Mikroskopobjektträger mit nummerierten Schlitzen halten die Standard-Mikroskopobjektträger in sicheren nummerierten Schlitzen, die sich anhand der nummerierten Kennkarte bestimmen lassen. Die stapelbaren Kästen lassen sich sicher mit einem Schnappschloss verschließen.
Marke:  Fisherbrand™ HS15990BF
3.09 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11751476
  • 10.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In den Kästen mit robusten Scharnieren lassen sich 25 bzw. 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger-Boxen mit nummerierten Schlitzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher, Schlitze sind nummerierter ID-Karte zugeordnet. Stapelbare Boxen mit Verschluss
  • Aus beständigem Polypropylen oder Karton, ohne Innenfutter
  • Sicherer Verschluss der Klappdeckel durch Schnappverschluss
  • Stapelfüße geben sicheren Stand
  • Durchnummerierte Beschriftungskarte für die problemlose Benennung der Objektträger wird mitgeliefert
Spezifikation
Spezifikation
25
Rot
141 x 92 x 30 mm
Nummerierte Indexkarte
Ja
Klappdeckel mit Verriegelung
25
Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm)
Polypropylen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kästen für Mikroskop-Objektträger mit nummerierten Schlitzen > Farbe: Rot