Learn More
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig
Rückverfolgbar dank eines im Kunststoffmaterial umspritzten Etiketts mit Inhaltskennzeichnung, das so permanent und wiederbeschreibbar wird.
Marke:  Gilac™ G154421
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11757355
  • 14.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbe: weiß
  • Stark und stoßfest.
  • Maße für den Einsatz im Kühlschrank geeignet
  • Geformt aus HDPE, das zwischen& minus 40& Grad und & plus 90& Grad C verwendet werden kann
  • Zu den Anwendungen gehören Auftauen, Vorbereitung für feuchte Produkte, Zutaten, Konservierung von Vergleichsprobenmahlzeiten sowie Gärungs- und Dekantierbehälter
    • Der Deckel ist separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Serviertablett
Weiß
2.1 gal.
Konformität bei Lebensmittelkontakt
Lagerung von Lebensmitteln
350/Palette
490 mm
80 mm
0,57 kg
HDPE
Rechteckig
8 l
Kühlschrank
Stackable
490 x 335 x 80 mm
335 mm
1.26 lb.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gilac™ LDPE-Tabletts, weiß, rechteckig > Fassungsvermögen: 8 l