Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Diese naturfarbenen Kautex™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss bleiben stets in Form. Die flexiblen, auslaufsicheren Quetschflaschen sind auch mit Tropfverschluss oder Flaschenverschluss lieferbar.
16.95 CHF - 1320.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Enthält | Closure |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Verpackung | Flasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17868097
|
Kautex™
2000770501 |
20 ml |
1320.00 CHF
1800 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17828097
|
Kautex™
2000770502 |
30 ml |
1200.00 CHF
1400 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10032483
|
Kautex™
2000770505 |
200 ml |
18.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17808117
|
Kautex™
2000770505 |
200 ml |
509.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12651510
|
Kautex™
2000770506 |
250 ml |
19.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12654890
|
Kautex™
2000770507 |
500 ml |
376.00 CHF
120 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10179710
|
Kautex™
2000070511 |
5000 ml | N/A | |||||||
15961381
|
Kautex™
2000070511 |
5000 ml |
177.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- In Polybeutel verpackte Verschlüsse
- Flexibel
- Gute formstabile Eigenschaften
- Auslaufsicher
- LPDE
- Enger Hals
- Farbe: Naturfarben
Spezifikation
Naturfarben | |
LDPE | |
Flasche | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Closure | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Rund |