Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Diese naturfarbenen Kautex™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss bleiben stets in Form. Die flexiblen, auslaufsicheren Quetschflaschen sind auch mit Tropfverschluss oder Flaschenverschluss lieferbar.
Marke: Kautex™ 2000770506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In Polybeutel verpackte Verschlüsse
- Flexibel
- Gute formstabile Eigenschaften
- Auslaufsicher
- LPDE
- Enger Hals
- Farbe: Naturfarben
Spezifikation
250 ml | |
25 mm | |
LDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Rund | |
Enghalsflasche | |
61.3 mm |
Naturfarben | |
Closure | |
210 Karton | |
Flasche | |
Ja | |
140 mm | |
25 mm | |
Schraubkappe |
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Flasche > Kapazität:250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur