Learn More
Cole-Parmer™ Kynar™ Gasprobenahmebeutel aus PVDF mit doppeltem Ventil
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Marke:  Cole-Parmer™ 01410-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11750099
  • 64.64 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem KynarTM werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht.Die KynarTM Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
  • Doppeltbreite Nahtbeutel haben sowohl Auf/Zu- als auch Septumventile zum bequemen Mischen
  • Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
  • Einfachbreite Naht
  • In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
1,6 l
71 °C
228.6 x 228.6 mm
228,6 mm
PVDF
3 mil
228,6 mm
Probenbeutel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kynar™ Gasprobenahmebeutel aus PVDF mit doppeltem Ventil > Größe (L x B): 228.6 x 228.6 mm