Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Staphylococcus aureus
Sorgt für schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse bei selektiven Medien für eine Identifizierung gesuchter Substanzen/Diagnose.
101.00 CHF - 433.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Nachweisbare Analyten S. aureus
Typ Latex-Agglutinationstest
Prüfzeit 2 min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15957112
Unterlagen ansehen
Novacyt - Microgen Bioproducts
M433CE
500 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17122199
Unterlagen ansehen
Novacyt - Microgen Bioproducts
M43CE
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15988012
Unterlagen ansehen
Novacyt - Microgen Bioproducts
M43CE
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Schneller (2 Minuten), einfacher, empfindlicher und spezifischer Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung und Bestätigung infizierender Kolonien.
  • Kann verwendet werden, um schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse zu erzielen und einen frühzeitigen Hinweis auf mögliche Fehler im Produktionsprozess zu erhalten.
  • Kann verwendet werden, um Kolonien vor der vollständigen biochemischen Identifizierung zu untersuchen und kann traditionelle agglutinierende Antikörpermethoden ersetzen.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
S. aureus
Latex-Agglutinationstest
2 min
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Staphylococcus aureus