Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
80.10 CHF - 872.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White, Transparent
Ausführung Matt
Material Self-laminating Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Breite (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11533594
Unterlagen ansehen
Brady™
029741
19.1 mm 19.1 mm 25.4 mm 5040 Labels
406.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11513544
Unterlagen ansehen
Brady™
024565
19.1 mm 28 mm 25.4 mm 1008 Labels
121.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11503544
Unterlagen ansehen
Brady™
024564
19.1 mm 19.1 mm 12.7 mm 1092 Labels
80.10 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11523594
Unterlagen ansehen
Brady™
029740
19.1 mm 19.1 mm 12.7 mm 5148 Labels
353.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11553544
Unterlagen ansehen
Brady™
024570
33.8 mm 33.8 mm 25.4 mm 1029 Labels
193.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11553594
Unterlagen ansehen
Brady™
029743
33.8 mm 33.8 mm 25.4 mm 2548 Labels
460.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11553604
Unterlagen ansehen
Brady™
029754
38.1 mm 38.1 mm 12.7 mm 5070 Labels
460.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11503564
Unterlagen ansehen
Brady™
029689
38.1 mm 38.1 mm 30.5 mm 2520 Labels
621.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11563594
Unterlagen ansehen
Brady™
029744
80.4 mm 80.4 mm 25.4 mm 1008 Labels
434.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11573614
Unterlagen ansehen
Brady™
029766
80.4 mm 80.4 mm 47.6 mm 1008 Labels
872.00 CHF
1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
White, Transparent
Self-laminating Polyester
Unsteril
Rechteck
0.051 mm
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Laserdrucker
-70 bis +110 °C