Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029766
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11573614
  • 872.00 CHF / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Leitungs- und Kabelkennzeichnung
50.8 mm
12
Rechteck
0.051 mm
3 AWG
47.6 mm
24.6 mm
LAT-27-361-1
White, Transparent
Self-laminating Polyester
Unsteril
Laserdrucker
4
1008 Labels
-70 bis +110 °C
80.4 mm
47.6 mm
80.4 mm