Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke: Brady™ 024570
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Laser | |
Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
28 mm | |
49 | |
Rechteck | |
0.051 mm | |
10 AWG to 6 AWG | |
25.4 mm | |
12.7 mm |
LAT-18-361-1 | |
White, Transparent | |
Self-laminating Polyester | |
Unsteril | |
Laserdrucker | |
7 | |
1029 Labels | |
-70 bis +110 °C | |
33.8 mm | |
25.4 mm | |
33.8 mm |