Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 029689
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503564
  • 621.00 CHF / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Leitungs- und Kabelkennzeichnung
32.2 mm
36
Rechteck
0.051 mm
8 AWG to 4 AWG
30.5 mm
12.7 mm
LAT-35-361-2.5
White, Transparent
Self-laminating Polyester
Unsteril
Laserdrucker
6
2520 Labels
-70 bis +110 °C
38.1 mm
30.5 mm
38.1 mm