Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke:  Brady™ 024565
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513544
  • 121.00 CHF / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Matt
Laser
Leitungs- und Kabelkennzeichnung
28 mm
84
Rechteck
0.051 mm
20 AWG to 10 AWG
25.4 mm
8.6 mm
LAT-16-361-1
White, Transparent
Self-laminating Polyester
Unsteril
Laserdrucker
7
1008 Labels
-70 bis +110 °C
28 mm
25.4 mm
19.1 mm