Learn More
Whirl-pak™ Große aufrecht stehende Beutel
Zum Sammeln und Aufbewahren der Proben von Feststoffen und Flüssigkeiten für Labortests
Marke: Whirl-pak™ B01542WA
Beschreibung
- Funktioniert wie eine Flasche
- Minimaler Lagerplatz
- Einfachere Probenahme
- Einfach zu recyceln
- Freistehend
Spezifikation
Freistehend | |
4080 mL | |
Durchscheinend | |
Sterilisationszertifikat für Ethylenoxid (ETO) | |
Steril | |
100 | |
4 mil | |
38 cm | |
38 cm |
138 oz. | |
ISO 9001 | |
Zum Sammeln und Aufbewahren | |
Polyethylen | |
0,102 mm | |
EtO | |
15 in. | |
15 in. | |
Probenbeutel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-pak™ Große aufrecht stehende Beutel > 138 oz.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur