Learn More
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel aus Polyethylen
Mit einem Verschlusssystem aus einem herumwickelbaren Metalldraht und durchstoßsicheren Sicherheitslaschen konzipiert. Fisherbrand™ sterile Probenbeutel aus Polyethylen sind im versiegelten Zustand auslaufsicher.
Marke: Fisherbrand™ EFR-1015-FS
Beschreibung
- Hergestellt aus biegsamem, sehr beständigem, reinem Polyethylen
- Sterile, transparente Beutel aus Polyethylen ohne Seitendichtungen
- Wählen Sie ein transparentes oder weißes Beschriftungsfeld für Ihre Anmerkungen
- Bequeme Ziehlaschen, um die Beutel ohne Berührung der Ränder zu öffnen
- Ideal für die Anwendung mit festen, halbfesten oder flüssigen Proben
- Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen.
Spezifikation
3500 mL | |
Zur Verwendung in allen Laboren, in denen Proben in einer sterilen Umgebung gesammelt werden müssen. | |
Polyethylen | |
101 μm | |
382 x 254 mm |
Durchsichtig | |
Writing Area | |
Steril | |
1000 Packungen |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile Probenbeutel aus Polyethylen > 3500 ml; zum Beschriften
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur