Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate
As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development.
760.00 CHF - 27760.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Amin-reaktives Tb-Chelat |
---|---|
Inhalt und Lagerung | LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden. |
Versandbedingung | Trockeneis |
Produktlinie | LanthaScreen™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563467
|
Invitrogen™
PV3583 |
10μ g |
760.00 CHF
10 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10595343
|
Invitrogen™
PV3581 |
1 mg |
27760.00 CHF
1 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11553467
|
Invitrogen™
PV3582 |
100 μg |
3720.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
As part of the LanthaScreen™ TR-FRET toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Amine Reactive Tb Chelate labeling reagent is available for assay development. The amine-reactive, isothiocyanate group conjugates to virtually any peptide or protein that contains one or more accessible amine moieties, such as the amine group found on a lysine residue or an unmodified N-terminal amine group of a peptide or protein. Amine-modified DNA oligonucleotides can be labeled as well. Energy transfer from the terbium donor to a suitable acceptor such as fluorescein is readily detected by monitoring an increase in acceptor fluorescence intensity. See the user guide for application-based protocols for labeling peptides containing free amino groups, amine-modified oligonucleotides, and IgG antibodies.
Spezifikation
Amin-reaktives Tb-Chelat | |
LanthaScreen™ TR-FRET Markierungsreagenzien werden gefriergetrocknet geliefert. Bei -20 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Nach der Rekonstitution müssen Terbium-Lanthanoid-Chelate auf Eis gelagert und am selben Tag verwendet werden. | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.